文件
1.16971
Supelco
Nitrate Test Strips, reflectometric
5-225 mg/L (NO₃⁻), REFLECTOQUANT®
别名:
仪器计数器硝酸盐测试条, 硝酸盐化学测试条
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Nitrate Test 硝酸盐, reflectometric, 5-225 mg/L (NO3-), for use with REFLECTOQUANT®
描述
quantitative
品質等級
特定分析物
nitrate
反應適用性
reaction type: Griess reaction
測量範圍
5-225 mg/L (NO3-)
相容性
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
檢測方法
reflectometric
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Reflectoquant 硝酸盐试纸可用于快速测定水和水果/蔬菜中的硝酸盐含量,以帮助确定用于特定产品(例如婴儿食品)的给定交货批次产品是否可以发货。在试纸上,硝酸根离子被还原剂还原为亚硝酸根离子。在酸性缓冲液的存在下,这些亚硝酸根离子与芳香胺反应形成重氮盐,它继而与 N-(1-萘基)-乙二胺反应形成红紫色偶氮染料,该染料在 RQflex 上通过反射法测定。为了在使用该定量方法之前以经济快捷的方式对样品进行预测试,以检查亚硝酸盐的干扰或估算硝酸盐的浓度以及可能的稀释系数,我们建议使用我们的半定量 MQuant 硝酸盐和亚硝酸盐试纸。进一步的定量测定方法可以在我们的Spectroquant测试上找到。
方法:试纸反色法 5 - 225 mg/l NO₃⁻ Reflectoquant®
聯結
替代品:16971;16971-1
分析報告
功能控制:符合
测定
-标准 1:
22 - 28 mg/l
-标准 2:90 - 110 mg/l
-标准 3:180 - 220 mg/l
法律資訊
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
商品
分步操作说明:将各种蔬菜中的硝酸盐还原为亚硝酸盐后,配合格里斯试剂使用Reflectoquant®测试试剂盒和反射计通过反射法测定含量。
Reflectometric nitrate determination in vegetables using Griess reagent and Reflectoquant® system.
分步操作说明:将废水中的硝酸盐还原为亚硝酸盐后,配合格里斯试剂使用Spectroquant®测试试剂盒和反射计通过反射法测定。
Reflectometric determination of nitrate in wastewater using Griess reagent and Reflectoquant® test strips.