主要文件
1.15933
Sigma-Aldrich
胭脂红(C.I.75470)
(calcium-aluminium lacquer of carminic acid) for microscopy Certistain®
别名:
胭脂红(C.I.75470)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C44H37AlCaO27 · 3H2O
CAS号:
分子量:
1118.85
UNSPSC代码:
41116130
EC索引号:
215-724-4
质量水平
表单
solid
组成
Dye, ≥50% spectrophotometric assay
溶解性
practically insoluble 1.3 g/L
堆积密度
290 kg/m3
εmax
105-150 at 525-532 nm in DMSO at 0.05 g/L
80-110 at 565-570 nm in DMSO at 0.05 g/L
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)
InChI key
DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
胭脂红(C.I.75470)(胭脂红酸的钙铝漆)是一种显微镜Certistain®无水染料,用于制备染色溶液,例如染色细胞核并展示人类起源组织学切片中糖原。作为Certistain®染料,它已根据最高标准和严格的规格进行了化学质量认证。作为IVD产品并获得CE认证,它可以轻松地用于诊断和实验室认证。有关详细信息,请参阅使用说明(IFU)。IFU 可以从本网页下载。
分析说明
鉴别
- 铝:
通过测试
- 钙:通过测试
- UV/VIS光谱:通过测试
染料含量(分光光度法): ≥ 50 %(als C₂₂H₂₀O₁₃)
最大吸收 λ 1(二甲亚砜):565 - 570 nm
最大吸收 λ 2(二甲亚砜):525 - 532 nm
比吸收系数 A 1%/1cm
- λ1max;0.05 g/l;DMSO:
80 - 110
- λ2max;0.05 g/l;DMSO:105 - 150
TLC测试:通过测试
水(根据卡尔费休方法) ≤ 15 %
硫酸灰分:10 - 17 %
显微镜检查的适用性:通过测试
法律信息
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1