主要文件
1.14547
Supelco
Nitrite Test, photometric
photometric, 0.03-2.30 mg/L (NO2-), 0.010-0.700 mg/L (NO2-N), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
亚硝酸盐预装管测试盒, photometric, 0.03-2.30 mg/L (NO2-), 0.010-0.700 mg/L (NO2-N), Spectroquant®
产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 25 tests
特殊分析物
nitrite
反应适用性
reaction type: Griess reaction
测量范围
0.010-0.700 mg/L (NO2-N)
0.03-2.30 mg/L (NO2-)
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (Griess’ reaction)
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:光度法,0.03 - 2.30 mg/l NO₂⁻ 0.010-0.700 mg/l NO₂-N Spectroquant®
该方法类似于EPA 354.1、APHA 4500-NO2 - B和DIN EN 26777。
Spectroquant® Nitrite Cell Test亚硝酸盐测试盒(预装版)可以准确定量含水样品中的亚硝酸盐含量。
方法原理:在酸性溶液中,亚硝酸根离子与磺胺酸反应生成重氮盐。与N-1-萘基乙二胺二盐酸盐反应形成紫红色偶氮染料,可通过光度法测定。
Spectroquant® Cell Test预装测试盒包含预装试剂的16 mm反应比色管(cell),以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
Spectroquant®预装版和试剂版测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
访问文档库
实验方案
Photometric determination using the Griess method subsequent to extraction
萃取化后采用格里斯法进行光度测定
Photometric determination of nitrite ions in soil samples by Griess method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of nitrite ions in compost by Griess method using Spectroquant®