主要文件
1.14683
Supelco
Residual Hardness Test, photometric
photometric, 0.50-5.00 mg/L (Ca), water hardness 0.070-0.700 °d, water hardness 0.087-0.874 °e, water hardness 0.12-1.25 °f, 0.70-7.00 mg/L (CaO), 1.2-12.5 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
残留物硬度测试预装试剂, photometric, 0.50-5.00 mg/L (Ca), water hardness 0.070-0.700 °d, water hardness 0.087-0.874 °e, water hardness 0.12-1.25 °f, 0.70-7.00 mg/L (CaO), 1.2-12.5 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 25 tests
特殊分析物
calcium
测量范围
0.50-5.00 mg/L (Ca)
0.70-7.00 mg/L (CaO)
1.2-12.5 mg/L (CaCO3)
water hardness measuring range
0.070-0.700 °d
0.087-0.874 °e
0.12-1.25 °f
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (Phthalein complexone)
储存温度
2-8°C
一般描述
方法:光度法0.50 - 5.00 mg/l Ca 0.070 - 0.700 °d 0.087 - 0.874 °e 0.12 - 1.25 °f 0.70 - 7.00 CaO 1.2 - 12.5 mg/l CaCO₃ Spectroquant®
这种Spectroquant®残余硬度细胞测试专为精确分析高纯水样品中低硬度值而设计。给定样品的硬度意为其碱土金属盐含量,包括钙、镁、锶和钡(“硬化成分”)。由于水中一般仅含微量的锶和钡,硬度被定义为水中的钙离子 Ca2+和镁离子Mg2+(“硬度离子”)含量。
应用的方法:在碱性溶液中,钙离子和镁离子生成紫色染料,该染料可通过光度法测定。
该Spectroquant® Cell反应池测试包含预装试剂的16 mm圆形反应池(比色皿),以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有Spectroquant®细胞和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3