product name
铜测试, colorimetric, 0.05-0.5 mg/L (Cu), for use with MCOLORTEST®
特定分析物
copper
品質等級
測量範圍
0.05-0.5 mg/L (Cu)
相容性
for use with MCOLORTEST®
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Mquant®铜测试(原为MColortest®)可检测下列水体中的铜(II)离子:
分析方法
在氨介质中,铜(II)离子与双环己酮草酰二腙反应形成蓝色络合物。通过目视比对溶液的颜色与色卡色块,可以半定量地测量铜离子浓度。通过添加过氧化氢,可以同时测量铜(I)离子。
印染独特的光亮及其精细的颜色等级可获得精准的分析结果,即使在浓度范围的下限。
原始试剂盒可通过包含所有试剂的补充包1.18459延长其使用寿命,是一种特别实惠的环保产品。
- 地下水、地表水和海水
- 饮用水
- 废水和渗滤水
- 锅炉及锅炉给水、冷却水
- 电镀废水
- 经过适当样品预处理的食品和饮料
- 游泳池水
分析方法
在氨介质中,铜(II)离子与双环己酮草酰二腙反应形成蓝色络合物。通过目视比对溶液的颜色与色卡色块,可以半定量地测量铜离子浓度。通过添加过氧化氢,可以同时测量铜(I)离子。
印染独特的光亮及其精细的颜色等级可获得精准的分析结果,即使在浓度范围的下限。
原始试剂盒可通过包含所有试剂的补充包1.18459延长其使用寿命,是一种特别实惠的环保产品。
方法:使用色卡和带有长试管的比色架进行比色 0.05 - 0.08 - 0.12 - 0.16 - 0.20 - 0.25 - 0.3 - 0.4 - 0.5 mg/l Cu MQuant®
法律資訊
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2