产品名称
砷测试, colorimetric, As 0.02-3 mg/L, MQuant®
描述
semi-quantitative
质量水平
产品线
MQuant®
特殊分析物
arsenic
反应适用性
reaction type: modified Gutzeit test
As measuring range
0.02-3 mg/L
检测方法
colorimetric
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:试纸条和试剂比色法,0.02 - 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.5 mg/L As, 0.1 - 0.5 - 1.0 - 1.7 - 3.0 mg/L As, MQuant®
砷试纸条适用于测定水、药品、制备的生物标本和液体食品中的砷。在此MQuant®砷试纸中,试纸条需与其他试剂结合使用。通过添加锌粉(一种固体酸)和一种用于消除干扰性硫化物离子的氧化剂,可以从样品中释放出砷。在试纸的反应区上,会形成黄棕色染色。通过目视比较试纸条的反应区与比色卡的各色块,可半定量测定三价砷(III)和四价砷(V)浓度。试纸非常适合经济、快速地预测样品,以便在使用定量方法(例如Spectroquant®试纸)前估算砷浓度和可能的稀释度。
砷试纸条适用于测定水、药品、制备的生物标本和液体食品中的砷。在此MQuant®砷试纸中,试纸条需与其他试剂结合使用。通过添加锌粉(一种固体酸)和一种用于消除干扰性硫化物离子的氧化剂,可以从样品中释放出砷。在试纸的反应区上,会形成黄棕色染色。通过目视比较试纸条的反应区与比色卡的各色块,可半定量测定三价砷(III)和四价砷(V)浓度。试纸非常适合经济、快速地预测样品,以便在使用定量方法(例如Spectroquant®试纸)前估算砷浓度和可能的稀释度。
应用
- 使用智能设备改进废石膏板中石膏中砷的现场表征。:研究重点介绍了基于智能设备的测砷方法的建立,用于石膏中砷的现场表征,提高了环境监测和废物管理的效率和准确性(Tafu M et al., 2022)。
- 可用于水稻和水中砷现场测定的MnFe(2)O(4)微电机增强型现场消解和固相萃取法。:研究将砷检测与MnFe(2)O(4)微电机相结合,用于水稻和水样品中砷的现场测定,展示了样品制备和现场分析技术的进步(Luo Y et al., 2021)。
- 收到私人水井砷检测结果对美国人群中孕产妇使用受污染饮用水的影响。:研究评估了收到砷检测结果对孕产妇使用受污染饮用水的行为影响,强调了砷检测在公共卫生干预中的重要性(He X et al., 2018)。
- 基于具有扫描检测功能的纸基分析设备的水中砷形态分析。:研究介绍了一种新型纸基水中砷形态分析设备,利用扫描检测为环境监测提供了一种经济高效且便携的解决方案(Pena-Pereira F et al., 2018)。
法律信息
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2