主要文件
1.14242
Millipore
连四硫酸钾
extra pure, suitable for microbiology
别名:
连四硫酸钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
K2O6S4
CAS号:
分子量:
302.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106212
EC索引号:
237-702-3
质量水平
表单
solid
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
溶解性
232 g/L
密度
2.296 g/cm3
堆积密度
770 kg/m3
应用
microbiology
储存温度
2-8°C
InChI
1S/2K.H2O6S4/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
UVTKHPSJNFFIDG-UHFFFAOYSA-L
分析说明
含量测定(酸量滴定法): ≥ 80 %
微生物学适用性:通过测试
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1