文件
1.07229
Millipore
Proteose peptone
suitable for microbiology
别名:
Proteose peptone
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
41106212
酶委員會索引編號:
293-426-3
NACRES:
NA.74
生物源
animal
品質等級
形狀
powder
pH值
6.5-7.5 (20 g/L in H2O)
溶解度
500 g/L
體積密度
250 kg/m3
應用
microbiology
儲存溫度
15-25°C
分析報告
pH-value (2 %; water): 6.5 - 7.5
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 15 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 10 %
Nitrogen (calculated on dried substance): ≥ 12.0 %
Suitability for microbiology: passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3