Key Documents
1.12936
Supelco
Oxidizing decomposition reagent
for compounds containing P and N
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352402
NACRES:
NA.21
品質等級
形狀
solid
pH值
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
體積密度
800‑900 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1