主要文件
1.12516
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) nitrate hexahydrate
99+
别名:
Yttrium(III) nitrate hexahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Y(NO3)3 · 6 H2O
CAS号:
分子量:
383.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
233-802-6
NACRES:
NA.22
形狀:
solid
溶解度:
2304 g/L
品質等級
形狀
solid
效力
3890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
51.8 °C
溶解度
2304 g/L
密度
1.1 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1100 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[Y+3].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
InChI 密鑰
QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (complexometric; calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3