化驗
99.999% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
雜質
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
65-68 °C
SMILES 字串
[La+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/La.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
InChI 密鑰
GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- α羰基化合物、胺类和TMSCN通过一锅三组分偶联作用合成α-氨基腈。
- 醛合成缩醛和偕二乙酸酯(乙酰缩醛)。
- 无溶剂条件合成双吲哚基甲烷。
特點和優勢
- 热稳定性
- 低毒
- 反应条件温和
- 化学选择性
- 低成本
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.