主要文件
1.10695
Millipore
N-[三(羟甲基)-甲基]-2-氨基乙磺酸
Buffer substance TES
别名:
N-[三(羟甲基)-甲基]-2-氨基乙磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
229.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161703
EC索引号:
230-906-3
NACRES:
NA.05
质量水平
表单
solid
mp
226-228 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)([O-])CC[N+H2]C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
InChI key
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
一般描述
缓冲物质TES
应用
N-[三(羟甲基)-甲基]-2-氨基乙磺酸缓冲物质TES。CAS 7365-44-8,摩尔质量 229.24 g/mol。
分析说明
含量测定(碱量滴定法)≥ 99 %鉴别(IR光谱)通过测试UV-吸收(250 nm,50 g/l,1 cm,水)≤ 0.05硫酸盐(SO₄)≤ 0.005 %重金属(以Pb计)≤ 0.0005 %Na(钠)≤ 0.1 %干燥失重(105°C)≤ 0.2 %生物缓冲液,在20 °C下pKa7.50
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1