产品名称
氢氧化钾 溶液, for 1000 mlc(KOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
等级
reagent
质量水平
产品线
Titrisol®
表单
liquid
反应适用性
reaction type: Acid-base reactions
浓度
1 M
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
>13.5 (20 °C in H2O)
密度
1.58 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- Impact of Modifications from Potassium Hydroxide on Porous Semi-IPN Hydrogel Properties and Its Application in Cultivation: 本研究讨论了氢氧化钾改性如何增强半互穿聚合物网络 (semi-IPN) 水凝胶的性能,该水凝胶在农业应用中用于改善土壤保水和植物生长(Tuan HNA et al., 2024)。
- Chitin nanofibrils assisted 3D printing all-chitin hydrogels for wound dressing: 氢氧化钾在处理几丁质纳米纤维以 3D 打印水凝胶中起着关键作用,进而可作为先进的伤口敷料材料应用于医疗领域(Zheng Y et al., 2024)。
- Analytical study of KOH wet etch surface passivation for III-nitride micropillars: 本研究在湿法蚀刻工艺中使用氢氧化钾研究以其对表面钝化的影响,这对于提高 III-氮化物半导体微柱在电子应用中的性能至关重要(Seitz M et al., 2024)。
- Black goes green: single-step solvent exchange for sol-gel synthesis of carbon spherogels as high-performance supercapacitor electrodes: 使用氢氧化钾通过绿色溶胶-凝胶工艺合成碳球凝胶,证明了其作为储能技术中的超级电容器电极的效力(Salihovic M et al., 2024)。
- Robust anion exchange membranes based on ionic liquid grafted chitosan/polyvinyl alcohol/quaternary ammonium functionalized silica for polymer electrolyte membrane fuel cells: 本文探讨了如何利用氢氧化钾开发用于聚合物电解质膜燃料电池的耐用阴离子交换膜,凸显其在实现高离子电导率方面的作用(Jang HS et al., 2024)。
法律信息
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1