文件
1.09480
Supelco
ICP多元素标准溶液XIII
(15 elements in diluted nitric acid) Certipur®
别名:
Nota 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
reference material
品質等級
產品線
Certipur®
技術
ICP: suitable
pH值
1 (20 °C in H2O)
密度
1.032 g/cm3
應用
industrial qc
pharmaceutical
格式
multi-component solution
儲存溫度
15-25°C
分析報告
Al(铝):500 mg/l
As(砷):100 mg/l
Be(铍):100 mg/l
Cd(镉):25.0 mg/l
Co(钴):100 mg/l
Cr(铬):100 mg/l
Cu(铜):100 mg/l
Fe(铁):100 mg/l
Hg(汞):5.0 mg/l
Mn(锰):100 mg/l
Ni(镍):100 mg/l
Pb(铅):100 mg/l
Se(硒):25.0 mg/l
V(钒):250 mg/l
Zn(锌):100 mg/l
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
安全危害
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2