主要文件
1.09194
Millipore
MAS-100 NT® Ex
suitable for air monitoring in explosion hazard areas
别名:
空气微生物监测系统
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103403
NACRES:
NA.74
物料
aluminum hardware
Agency
according to ISO 14698
特点
portable ( )
包装
pkg of 1 kit
制造商/商品名称
MAS-100 NT® Ex
重量
2.4 kg (including perforated lid)
应用
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
相容性
90 mm Petri dishes
一般描述
MAS-100 NT® 微生物空气监测系统是一种基于Andersen空气采样器原理的高性能、便携式、电池供电的仪器。这些小巧而复杂的设备,是有最高质量要求的微生物空气监测的首选。通过 300 孔穿孔盖吸入周围的空气,并在标准 90-100 mm 培养皿或 55-60 mm 接触板中撞击到生长培养基的表面。 将微生物接入到琼脂上,经过适当的孵育期后,对菌落进行计数。系统测量气流并将其调节到 100 标准升/分钟的恒定值。将标准每分钟标准升(SLPM)调整为特定的环境温度和压力,以确保采样的空气量始终相同且独立于环境条件。这些系统具有最高的气流精度,为±2.5%,而其他系统则会达到±10%。集成的流量传感器使用户可以自由更换穿孔的盖子,而不会影响设备的精度或校准。MAS-100 NT® 由具有智能充电程序的锂离子可充电电池供电,可确保较长的电池寿命而无需进行常规放电。
应用
MAS-100 NT® Ex 空气采样器用于爆炸危险区域中的微生物监测。微生物空气采样设备广泛用于制药和个人护理行业以及食品、饮料和环境应用中。
组分
其包含一个硬质手提箱、电池、300孔带孔盖子、防尘盖、主充电器、USB电缆、3 mm内六角扳手和存有所有文档的USB硬盘
法律信息
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13
访问文档库
相关内容
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
食品微生物学检测是确保食品安全和进行质量管理的关键部分。了解更多有关病原体和腐败微生物各类检测的信息。