主要文件
1.09016
Sigma-Aldrich
Neo-Mount
anhydrous mounting medium for microscopy
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352401
NACRES:
NA.21
品質等級
IVD
for in vitro diagnostic use
折射率
n20/D 1.4171-1.4650
運動黏度
305-427 cSt(20 °C)
轉變溫度
flash point 19.5 °C
密度
0.8160-0.8220 g/cm3 at 20 °C
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Neo-Mount 显微镜用无水封固剂是一种颜色极其稳定的即用型显微镜用封固剂,是以脂肪烃混合物溶剂生产。它含有二甲苯的无芳香烃替代物,因此Neo-Mount需要结合Neo-Clear (产品编号1.09843)使用。在封固步骤,需要避免接触二甲苯,因为它会使载玻片变得模糊并出现条纹。不建议将Neo-Mount用于临床诊断学荧光显微镜。此外,在封固前将脱水的载玻片在滤纸上放置1分钟左右可以防止Neo-Clear过量,因为盖玻片下可能出现气泡。采用盖玻片机器固定标本时,也必需满足相同的预先条件;将载玻片放在空载玻片架上温育一分钟可以更高效地清除Neo-Clear。Neo-Mount 在盖玻片下产生透明且坚硬的薄膜,并需要约30分钟干燥。
Neo-Mount是一种IVD产品,通过CE认证,可作为方便的100 ml滴管瓶或500 ml玻璃瓶提供,以满足临床实验室中的小体积或高通量需求。 有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU可从本网页下载。
折射率(20°C)1.417 - 1.465
粘度(20°C)250 - 350 mPa*s
分析報告
折射率(n 20/D):1.4171 - 1.4650
黏度(20 °C):250 - 350 mPa∙s
显微镜检查的适用性:通过测试
法律資訊
NEO-CLEAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NEO-MOUNT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
67.1 °F
閃點(°C)
19.5 °C
访问文档库
Leonor Gouveia et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 318(4), L831-L843 (2020-03-19)
PDGF-A is a key contributor to lung development in mice. Its expression is needed for secondary septation of the alveoli and deletion of the gene leads to abnormally enlarged alveolar air spaces in mice. In humans, the same phenotype is