文件
HC08
Millipore
荧光封片剂,水溶性
This Fluorescent Mounting Media, Aqueous is validated for use in Immunofluorescence for the detection of Fluorescent Mounting Media Aqueous.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116133
NACRES:
NA.47
形狀
liquid
不包含
preservative
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
水性封固剂用于保存和增强组织切片中免疫反应性标记。维持载玻片上标记样本的荧光信号。包含4,6-二脒基-2-苯基吲哚(DAPI;目录编号268298)可使未标记的(非凋亡的)细胞可视化。适合与多种荧光团一起使用。
水性封固剂,用于保存和增强固定在载玻片上的组织切片或细胞制剂的标记。适用于许多荧光团,包括荧光素,俄勒冈绿,Alexa 488,罗丹明,德克萨斯红,花青(Cy)3和Alexa 546。在荧光封固剂中包含DAPI允许在330-380 nm的激发波长下可视化所有细胞。
應用
免疫荧光(参见备注)
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
8 mL甘油溶液,含有25 mg/mL 1,4-二氮杂双环-[2.2.2]辛烷(DABCO)的Tris缓冲液和0.1 µg/mL 4,6-二脒基-2-苯基吲哚(DAPI)。
重構
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。
其他說明
为了获得最佳结果:在染色程序的最后一个水性步骤之后,去除标本周围的多余液体,在标本上滴上1-2滴荧光封固剂,并小心地将盖玻片放在顶部。用指甲油密封盖玻片的边缘。将安装好的标本在4°C下避光保存。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1