文件
1.07810
Supelco
Tin(IV) chloride
EMPLURA®
别名:
Tin(IV) chloride, Tin tetrachloride, Stannous chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cl4Sn
CAS号:
分子量:
260.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-588-9
蒸汽壓力
31 hPa ( 20 °C)
品質等級
產品線
EMPLURA®
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
liquid
雜質
≤0.0005% Iodide oxidizing substances (as Cl2)
≤0.001% Iodine reducing matter (as Tin (II) chloride)
≤0.05% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO4)
pH值
0.2 (20 °C, 60 g/L in H2O, Hydrolysis)
bp
114 °C/1013 hPa
mp
-33 °C
密度
2.23 g/cm3 at 20 °C
正離子痕跡
Fe: ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Sn
InChI 密鑰
IPBZXRPRYYPREV-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO₄): ≤ 0.05 %
Iodine reducing matter (as Tin (II) chloride): ≤ 0.001 %
Iodide oxidizing substances (as Cl₂): ≤ 0.0005 %
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1