主要文件
1.07714
Supelco
Selenium black 99+
for analysis EMSURE®
别名:
Selenium black 99+
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Se
CAS号:
分子量:
78.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141910
酶委員會索引編號:
231-957-4
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
<1 Pa ( 20 °C)
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.0% (gravimetric)
形狀
solid
效力
6700 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.005% Cu (Copper)
≤0.05% Fe (Iron)
≤0.05% Pb (Lead)
燃燒殘留物
≤0.5%
bp
685 °C/1013 hPa
mp
217 °C
溶解度
slightly soluble <0.021 mg/L
密度
4.28 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1270 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[Se]
InChI
1S/Se
InChI 密鑰
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Identity: passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.05 %
Residue on ignition: ≤ 0.5 %
Particle size (> 150 µm): ≤ 5 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2