主要文件
1.07203
Supelco
二级标准缓冲物质 pH 9.184
di-sodium tetraborate decahydrate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S) = 9.18₀ (25°C) Certipur®
别名:
pH 9.2 认证二级缓冲液, 十水四硼酸二钠缓冲液
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.25
等级
certified reference material
质量水平
Agency
complies with DIN 19266
产品线
Certipur®
pH值(酸碱度)
9.2 (25 °C in H2O)
沸点
100 °C/1013 hPa
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
应用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
包装形式
mixture
储存温度
15-25°C
一般描述
该认证二级标准参考缓冲溶液(十水四硼酸二钠)采用优质硼酸钠和高纯度的溶解用水,通过重量法制备而成。其pH值采用铂氢电极差示电位法对照NIST & PTB认证一级参考物质测量而得。pH 值按照采用5点校准法以符合DIN 19266的认证基准物质根据DIN 19268确认。
请浏览ISO证书和现场质量自评 以查看当前的鉴定证书。
http://www.sigma-aldrich.com下载证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期。
应用
本缓冲液可用于校准、验证和监测pH测量仪,并作为检测其他缓冲液的对照。
特点和优势
  • 以100mL塑料瓶包装的液体形式提供
  • 已实行符合ISO指南31的详细稳定性研究
  • 产品标签上的相关信息包括符合ISO指南31要求的货号、产品描述、批号、有效期和安全数据
  • 随附全面和批次特定的分析证书(CoA),以便有效纳入质量管理体系
  • 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证实验室检测和验证
  • 可追溯至NIST SRM标准物质和PTB一级认证参考物质
分析说明
pH 值:9.180 - 9.186
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg