About This Item
线性分子式:
Na[B(C6H5)4]
CAS号:
分子量:
342.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
205-605-5
NACRES:
NB.21
推荐产品
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. Ph. Eur.
表单
solid
效能
288 mg/kg LD50, oral (Rat)
特殊分析物
sodium
pH值(酸碱度)
8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>300 °C
堆积密度
500 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[B-](c4ccccc4)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C24H20B.Na/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
InChI key
HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
应用
- 以离子选择性膜电极来测定盐酸甲氯芬酯和盐酸吡硫醇的稳定性指示电化学方法: El Bardicy等人的这项研究探讨了四苯硼酸钠在离子选择性膜电极中的应用,用于测定盐酸甲氯芬酯和盐酸吡硫醇的稳定性。这种方法以在药物分析中的准确性和可靠性性而闻名(El-Bardicy et al., 2007).
- 阿莫地喹聚合物膜电极: Malongo等人开发了一种含有四苯硼酸钠的聚合物膜电极,用于测定阿莫地喹。这种分析方法具有很高的灵敏度和特异性,对制药应用很重要(Malongo et al., 2006).
联系
替代:SX0805-3; SX0805
分析说明
含量测定(重量分析法;以干燥物计): ≥ 99.5 %
鉴别(IR光谱):通过测试
溶液外观(澄清度):澄清
干燥失重(105°C): ≤ 0.5 %
鉴别(IR光谱):通过测试
溶液外观(澄清度):澄清
干燥失重(105°C): ≤ 0.5 %
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3