Merck
1.06652
SAFC
亚硫酸钠
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, E 221
制药生产
别名:
亚硫酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2SO3
CAS号:
分子量:
126.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
E编号:
E221
EC索引号:
231-821-4
Agency
BP
NF
Ph. Eur.
质量水平
产品线
EMPROVE® ESSENTIAL
表单
solid
pH值(酸碱度)
8.8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>500 °C (decomposition)
溶解性
220 g/L
密度
2.63 g/cm3 at 20 °C
应用
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI key
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在制剂中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用技巧和监管专业知识,我们可为您开发、放大和生产中的每一步骤提供支持。
作为EMPROVE® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
应用
亚硫酸钠具有还原性和抗菌性,在制药、化妆品和食品行业中应用广泛。它常用作防腐剂和抗氧化剂,尤其适合液体和半固体应用。在食品行业中,它可用于食品保存并维持其新鲜外观。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
本品不可用作全球生物杀灭剂法规监管的生物杀灭剂,包括但不限于:美国联邦杀虫剂、杀菌剂和灭鼠剂法(US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act)、欧盟生物杀灭剂法规(European Biocidal Products Regulation)、加拿大虫害管理监管机构(Canada’s Pest Management Regulatory Agency)、土耳其生物杀灭剂法规(Turkey’s Biocidal Products Regulation)、韩国生物杀灭剂法(Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR))等。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1