文件
1.06223
Supelco
1-Naphthol
GR for analysis
别名:
1-Naphthol, 1-Hydroxynaphthalene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8O
CAS号:
分子量:
144.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
201-969-4
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 94 °C)
品質等級
化驗
≥99% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
510 °C
效力
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
880 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
288 °C/1013 hPa
mp
94-96 °C
轉變溫度
flash point 125 °C
溶解度
0.1 g/L
密度
1.28 g/cm3 at 20 °C
體積密度
450 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
InChI 密鑰
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
2-Naphthol (GC, area%): ≤ 0.20 % (a/a)
Naphthalene (GC, area%): ≤ 0.20 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 97 °C
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Iron (Fe): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Kidney, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
257.0 °F - closed cup
閃點(°C)
125 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2