主要文件
1.05567
Supelco
TLC铝板,硅胶60/Kieselguhr F₂₅₄
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
NACRES:
NB.21
物料
aluminum support
silica gel 60 matrix
质量水平
特点
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 25 sheets
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
层厚度
200 μm
板长度 × 宽度
20 cm × 20 cm
薄片长度 × 宽度
20 cm × 20 cm
粒径
10-12 μm
孔径
60 Å medium pore diameter
储存温度
2-30°C
一般描述
25 铝片 20 x 20cm
现在,预涂的硅藻土或混合硅胶/硅藻土板的重要性很小。硅藻土层与纤维素层一样用于极性和中等极性物质的TLC分离。另一方面,聚酰胺用于分离类黄酮和其他酚类物质。
联系
替代:5567-7; 5567
分析说明
层厚度:170 - 220 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 30 µm
色谱检测:
A)显色试验
hRf 值
-bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
20 - 30
- Ceres黑色G,显色试验,亲脂性:50 - 60
- 紫罗兰色,显色试验,亲脂性:60 - 70
在调节板上测定的典型值
洗脱液:甲苯(45%相对湿度)
B)PHB-酯
-phb-甲酯,phb-酯-检查:20 - 30
- phb-乙酯,phb-酯-检查:30 - 40
- phb-丙酯,phb-酯-检查:40 - 50
在板上测定的典型值
洗脱液:戊烷/冰醋酸(88/12 v/v)