Merck
105477
SAFC
丙酮酸钠
EMPROVE® ESSENTIAL
制药生产
别名:
α酮基丙酸 钠盐, 2-氧代丙酸 钠盐, 丙酮酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCOONa
CAS号:
分子量:
110.04
Beilstein:
3568341
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
生物源
synthetic
品質等級
形狀
solid
包裝
pkg of pkg of 250g (1054770250)
pkg of 1kg (1054771000)
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们的SAFC®高质量生物制药处理产品组合经过严格的质量控制程序并根据M-Clarity计划定义的MQ-500要求生产。
M-Clarity计划
作为EMPROVE®计划的一部分,我们的原材料来自EMPROVE® Dossiers,该机构致力于提供全面、最新文档,以帮助您应对监管挑战、管理风险并改造制造流程。
我们全面的上游工艺化学品组合不仅为生物制药制造商提供优质原料,用于传统和新型治疗方法,还能够帮助他们更快地进入市场并简化监管挑战。请相信我们能够为您带来透明的供应链和可靠的全球采购能力,以最佳的法规支持和服务简化您的产品认证。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1