Merck
244627
Sigma-Aldrich
硫化锌
powder, 10 μm, 99.99% trace metals basis
别名:
硫化锌
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ZnS
CAS号:
分子量:
97.46
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
eCl@ss:
38150412
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
core: zinc
reagent type: catalyst
粒徑
10 μm
密度
4.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
S=[Zn]
InChI
1S/S.Zn
InChI 密鑰
WGPCGCOKHWGKJJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用途:
  • 柔性透明导电涂层的制备对于制造柔性显示器和太阳能电池等多种印刷电子器件至关重要
  • 制备可见光下产氢的复合 CdS-ZnS/锆钛磷酸盐(ZTP)光催化剂
  • 基于 CdSe/ZnS 量子点制备光控生物电化学传感器
  • 有机污染物光催化降解催化剂
  • 彩色可调谐发光二极管 (LED) 的制备
  • 光电催化法制备 (CdS-ZnS)-TiO2 复合光催化剂
  • 在水介质中通过克诺韦纳格尔缩合反应及迈克尔加成合成螺氧吲哚衍生物的催化剂
  • 制备用于 DNA、金属离子和适配体-底物复合物化学发光和化学发光共振能量转移 (CRET) 检测的 CdSe/ZnS量子点
  • 多声子共振拉曼散射法制备用于超灵敏蛋白质检测的ZnS纳米晶
硫化锌可用于:
  • 制备柔性透明导电涂层,用于制造柔性显示器和太阳能电池等多种印刷电子器件。
  • 制备可见光下产氢的复合 CdS-ZnS/磷酸锆-钛 (ZTP) 光催化剂。
  • 制备基于 CdSe/ZnS 量子点的光控生物电化学传感器。
  • 作为光催化降解有机污染物的催化剂。
  • 用于制备彩色可调谐发光二极管 (LED)。
  • 制备 (CdS-ZnS)-TiO 2 复合光催化剂,用于光电催化发电。
  • 作为水介质中通过 Knoevenagel 缩合,然后 Michael 加成合成螺氧基吲哚衍生物的催化剂。
  • 制备 CdSe/ZnS 量子点,用于化学发光和化学发光共振能量转移 (CRET) 检测 DNA、金属离子和适体-底物复合物。
  • 制备 ZnS 纳米晶,用于多声子共振拉曼散射超灵敏蛋白质检测。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Flexible transparent conductive coatings by combining self-assembly with sintering of silver nanoparticles performed at room temperature.
Layani M and Magdassi S
Journal of Materials Chemistry, 21(39), 15378-15382 (2011)
Photocatalysis and photoelectrocatalysis using (CdS-ZnS)/TiO2 combined photocatalysts.
Antoniadou M, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 107(1-2), 188-196 (2011)
White light generation using CdSe/ZnS core?shell nanocrystals hybridized with InGaN/GaN light emitting diodes.
Nizamoglu S, et al.
Nanotechnology, 18(6), 065709-065709 (2007)
Ultrasensitive protein detection in terms of multiphonon resonance Raman scattering in ZnS nanocrystals.
Chu X, et al.
Applied Physics Letters, 98(25), 253703-253703 (2011)
Visible-light absorptivity of a zincoxysulfide (ZnOxS1? x) composite semiconductor and its photocatalytic activities for degradation of organic pollutants under visible-light irradiation.
Kim C, et al.
Applied Catalysis A: General, 330, 127-133 (2007)