About This Item
经验公式(希尔记法):
O3Sb2
CAS号:
分子量:
291.52
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
EC索引号:
215-175-0
NACRES:
NA.21
蒸汽压
13.3 hPa ( 660 °C)
质量水平
产品线
EMPLURA®
方案
≥99.0% (bromometric)
表单
solid
效能
>34600 mg/kg LD50, oral (Rat)
杂质
≤1% Matter insoluble in tartaric acid
粒径
1-3 μm (D 50)
沸点
1550 °C/1013 hPa
mp
656 °C (sublimed)
溶解性
2.70 mg/L
密度
5.4 g/cm3
堆积密度
800‑1300 kg/m3
痕量阳离子
Al: ≤20 ppm
As: ≤500 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cu: ≤20 ppm
Fe: ≤50 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤20 ppm
Na: ≤20 ppm
Pb: ≤500 ppm
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Sb+3].[Sb+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Sb/q3*-2;2*+3
InChI key
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
相关类别
应用
- Kirkwood Buff分析用的二元和三元体系包括醇类(甲醇、乙醇、1-丙醇和2-丙醇)、水和正己烷,可用于理解无表面活性剂微乳液的形成: 这项研究阐明了含1-丙醇微乳液中的分子相互作用,提供了有关其在稳定、无表面活性剂体系构建应用的见解(Seo et al., 2024)。
分析说明
含量测定(溴量滴定法): ≥ 99.0 %
不溶于酒石酸的物质: ≤ 1.0 %
Al(铝): ≤ 20 ppm
As(砷): ≤ 500 ppm
Ca(钙): ≤ 20 ppm
Cu(铜): ≤ 20 ppm
Fe(铁): ≤ 50 ppm
K(钾): ≤ 10 ppm
Mg(镁): ≤ 20 ppm
Na(钠): ≤ 20 ppm
Pb(铅): ≤ 500 ppm
粒度(D 50):1.0 - 3.0 µm
不溶于酒石酸的物质: ≤ 1.0 %
Al(铝): ≤ 20 ppm
As(砷): ≤ 500 ppm
Ca(钙): ≤ 20 ppm
Cu(铜): ≤ 20 ppm
Fe(铁): ≤ 50 ppm
K(钾): ≤ 10 ppm
Mg(镁): ≤ 20 ppm
Na(钠): ≤ 20 ppm
Pb(铅): ≤ 500 ppm
粒度(D 50):1.0 - 3.0 µm
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Carc. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1