主要文件
1.04007
Millipore
D(-)-Fructose
for biochemistry
别名:
D(-)-Fructose, Laevulose, Levulose
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O6
CAS号:
分子量:
180.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
EC索引号:
200-333-3
NACRES:
NA.79
质量水平
方案
≥99.0% (HPLC)
表单
solid
自燃温度
360 °C
pH值(酸碱度)
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
100-104 °C (decomposition)
溶解性
790 g/L (OECD Test Guideline 105)
密度
1.59 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109)
堆积密度
700‑800 kg/m3
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
Purity (HPLC): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation (α 20/D; 10 %; water; calc. on anhydrous substance): -93.5 - -91.0 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Glucose (HPLC): ≤ 0.5 %
Water: ≤ 0.5 %
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1