Merck
1286504
USP
果糖
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
D- (-)-果糖, D-左旋糖, 果糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O6
CAS号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1239004
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
fructose
製造商/商標名
USP
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
果糖, 70°下真空干燥4小时。
應用
Fructose USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Fructose Injection
  • High Fructose Corn Syrup
  • Fructose and Sodium Chloride Injection
  • Lactulose Concentrate
  • D-Chiro-Inositol
  • Compressible Sugar
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Fructose Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 2049-2049 (2018)
Xylose
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 34(4), 4662-4662 (2020)
Fructose
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(5) (2022)
Inulin
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 29(6), 2360-2360 (2018)
High Fructose Corn Syrup
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(1), 5727-5727 (2018)