主要文件
1.02027
Supelco
Cadmium sulfate hydrate
for analysis EMSURE® ACS
别名:
Cadmium sulfate hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cd3O12S3 · 8H2O
CAS号:
分子量:
769.54
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
233-331-6
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
质量水平
产品线
EMSURE®
方案
98.0-102.0% (CdSO4.8/3H2O basis, complexometric)
表单
solid
效能
280 mg/kg LD50, oral (Rat)
杂质
≤0.005% Insoluble matter
pH值(酸碱度)
3.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
沸点
>80 °C (decomposition)
mp
41.5 °C
密度
3.10 g/cm3 at 20 °C
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.001%
痕量阳离子
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
N: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.002%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cd+2].[S](=O)(=O)([O-])O.[O-H]
InChI
1S/Cd.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI key
VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
分析说明
Assay (complexometric, CdSO₄.8/3 H₂O): 98.0 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 3.0 - 6.0
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.002 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
储存分类代码
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3