主要文件
1.01207
Supelco
磷酸氢二铵
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
别名:
磷酸氢二铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)2HPO4
CAS号:
分子量:
132.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
酶委員會索引編號:
231-987-8
NACRES:
NA.21
化驗:
≥99.0% (acidimetric)
等級:
ACS reagent
形狀:
solid
溶解度:
690 g/L
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
solid
效力
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7950 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
雜質
≤0.005% Insoluble matter
pH值
7.6-8.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
溶解度
690 g/L
密度
1.619 g/cm3 at 20 °C
體積密度
800‑1000 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.004%
正離子痕跡
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].[H+]
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI 密鑰
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
  • 以溶液燃烧技术合成的羟基磷灰石的物相演变和烧结动力学: 本研究讨论了生物陶瓷中的关键材料羟基磷灰石的物相演变和烧结行为,着重介绍了溶液燃烧合成过程中涉及的化学过程,该过程中可能以括磷酸氢二铵为前体(Pratihar et al., 2006)。
  • 羟基磷灰石(HA)和磷酸三钙(TCP)生物陶瓷的化学合成和高温烧结行为研究。: 本文研究了羟基磷灰石和磷酸三钙等生物陶瓷的合成路线,在生产过程中可能要使用磷酸氢二铵,研究重点考察了它们在高温下的行为(Taş et al., 1997)。
聯結
替代品:AX1355-1; AX1355
分析報告
含量(酸度): ≥ 99.0 %
不溶物: ≤ 0.005%
pH值(5 %;水; 25 °C):7.8-8.1
pH值(20 %;水):约8
氯化物(Cl): ≤ 0.0005%
硝酸盐(NO₃): ≤ 0.001%
硫酸盐: ≤ 0.004 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Ca(钙): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
K(钾): ≤ 0.001 %
Mg(镁): ≤ 0.0005%
Na(钠): ≤ 0.001%
符合ACS试剂 Ph Eur
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1