产品名称
硫酸盐测试, photometric, 0.50-50.0 mg/L (SO42-), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 100 tests
特定分析物
sulfate
測量範圍
0.50-50.0 mg/L (SO42-)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法 0.50-50.0 mg/l SO₄²⁻ Spectroquant®
该方法类似于 EPA 375.4,APHA 4500-SO4 2-E 和 ASTM D516-11。
该 Spectroquant® Sulfate 反应池测试可以准确定量含水样品中的硫酸盐含量。
方法原理:硫酸根离子与钡离子反应形成难溶的硫酸钡。所得浊度在光度计中进行测量(浊度法)。
该Spectroquant® Reagent试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的细胞和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维条码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
该方法类似于 EPA 375.4,APHA 4500-SO4 2-E 和 ASTM D516-11。
该 Spectroquant® Sulfate 反应池测试可以准确定量含水样品中的硫酸盐含量。
方法原理:硫酸根离子与钡离子反应形成难溶的硫酸钡。所得浊度在光度计中进行测量(浊度法)。
该Spectroquant® Reagent试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的细胞和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维条码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
其他客户在看
实验方案
Photometric or turbidimetric determination subsequent to water extraction/fusion melting