主要文件
1.14758
Supelco
Chromate Test, photometric
photometric, 0.010-3.00 mg/L (Cr), 0.02-6.69 mg/L (CrO4), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
铬酸盐测试, photometric, 0.010-3.00 mg/L (Cr), 0.02-6.69 mg/L (CrO4), Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 250 tests
特殊分析物
chromate
测量范围
0.010-3.00 mg/L (Cr)
0.02-6.69 mg/L (CrO4)
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (Diphenylcarbazide)
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:光度法,0.010 - 3.00 mg/l Cr 0.02 - 6.69 mg/l CrO₄ Spectroquant®
该方法类似于APHA 3500-Cr D和DIN 38405-24。
Spectroquant® Chromate Reagent Test铬酸盐测试盒(试剂版)可准确测量水性样品中铬酸根或重铬酸根离子形式的六价铬浓度。检测复合形式的三价铬或总铬(三价与六价铬总和)时,需要先消化降解样本。
方法原理:在弱磷酸溶液中,六价铬离子与二苯卡巴肼反应形成三价铬和二苯基卡巴腙,两者生成紫红色复合物,通过光度法测定。
该Spectroquant® Reagent试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的预装版(Cell)和试剂版(Reagent)测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3