主要文件
1.00984
Supelco
异丁醇
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
别名:
异丁醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2OH
CAS号:
分子量:
74.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
EC索引号:
201-148-0
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
for analytical purposes
质量水平
Agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽压
12 hPa ( 20 °C)
产品线
EMSURE®
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
430 °C
效能
>2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
2460 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.5-12 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
杂质
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.001% Peroxide (as H2O2)
≤0.01% Butyraldehyde (GC)
≤0.02% Ethylmethylketone (GC)
≤0.05% 2-Butanol (GC)
≤0.05% Isobutyraldehyde (GC)
≤0.05% Water
≤0.2% n-Butyl alcohol (GC)
蒸发残留物
≤0.001%
颜色
APHA: ≤10
折射率
n15/D 1.397-1.399
pH值(酸碱度)
7 (20 °C, 80 g/L in H2O)
沸点
106-108 °C/1013 hPa
mp
-108 °C
转变温度
flash point 28 °C
溶解性
85 g/L
密度
0.802 g/cm3 at 20 °C
痕量阳离子
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES字符串
OCC(C)C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
联系
Discover EMSURE - to be more than sure!
其他说明
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
82.4 °F - closed cup
闪点(°C)
28 °C - closed cup