Merck
所有图片(5)
文件
1.00979
Supelco
异戊醇
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
别名:
3-甲基-1-丁醇, Isoamyl alcohol, 异戊醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1718835
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
204-633-5
NACRES:
NB.21
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
3 (vs air)
蒸汽壓力
2 mmHg ( 20 °C)
產品線
EMSURE®
形狀
liquid
自燃溫度
644 °F
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
雜質
≤0.0001% Furfurol
≤0.005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.05% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.06% Acids,esters (as pentylacetate)
≤0.2% Water
≤0.5% n-Amyl alcohol (GC)
≥99% Total isomeric compounds (GC)
蒸發殘留物
≤0.002%
顏色
clearAPHA: ≤10
折射率
n20/D 1.406 (lit.)
pH值
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
運動黏度
5.32 cSt(20 °C)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 43.5 °C
溶解度
25 g/L
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES 字串
CC(C)CCO
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
总异构化合物(GC): ≥ 99 %
同一性(IR):符合
外观:澄清
颜色: ≤ 10 色度
游离酸(以CH₃COOH计): ≤ 0.005 %
沸点:129 - 132 °C
n-戊醇(GC): ≤ 0.5 %
酸类,酯类(以乙酸戊酯计): ≤ 0.06 %
糠醛: ≤ 0.0001 %
羰基化合物(以CO计): ≤ 0.05 %
易碳化物质:符合
Al(铝): ≤ 0.00005 %
B(硼): ≤ 0.000002%
Ba(钡): ≤ 0.00001 %
Ca(钙): ≤ 0.00005%
Cd(镉): ≤ 0.000005%
Co(钴): ≤ 0.000002%
Cr(铬): ≤ 0.000002 %
Cu(铜): ≤ 0.000002 %
Fe(铁): ≤ 0.00001%
Mg(镁): ≤ 0.00001 %
Mn(锰): ≤ 0.000002%
Ni(镍): ≤ 0.000002 %
Pb(铅): ≤ 0.00001%
Sn(锡): ≤ 0.00001 %
Zn(锌): ≤ 0.00001 %
蒸发残渣: ≤ 0.002 %
水: ≤ 0.2 %
符合ACS,Ph Eur-试剂部分
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
110.3 °F - closed cup
閃點(°C)
43.5 °C - closed cup