主要文件
EX0280
Supelco
Ethanol (denatured)
≥95.0%, APHA: ≤10
别名:
Alcohol, Ethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H6O
CAS号:
分子量:
46.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
化驗:
95%
产品名称
Ethyl Alcohol, 95% denatured
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
成份
ethanol, 86.0-89.0%
ethyl acetate, 1-2%
methanol, 3.0-5.0%
water, 6-8%
雜質
≤0.005% Acidity (as acetic acid)
顏色
APHA: ≤10
轉變溫度
flash point 13.9 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
95% denatured
外觀
100 volumes SD Alcohol #1 (100 volumes Ethanol, 5 volumes Methanol)
分析報告
Acidity (as acetic acid)0.005% maxAssay (Ethanol)86.0-89.0%Assay (Ethyl acetate)1-2%Assay (Methanol)3-5%Assay (Water)6-8%Color (APHA)10 maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardNonvolatile residue0.0025% maxSpecific Gravity at 20/20°C0.809-0.813
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
57.0 °F
閃點(°C)
13.9 °C