主要文件
1.00869
Sigma-Aldrich
Entellan 新封片胶
for microscopy
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352401
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
<8 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
>250 °C
expl. lim.
1.1-7.0 % (v/v) xylene()
IVD
for in vitro diagnostic use
顏色
colorless
折射率
n/D 1.490-1.500
黏度
500-600 mPa.s(20 °C)
bp
137-143 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 23 °C
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
15-25°C
一般說明
显微镜用Entellan新封片机是一种用于显微镜的封固剂,特别适合于与玻璃盖玻片一起使用的标准商用自动封片仪器。它可用于说明手册所述的封片机,封固剂的最佳用量通过试运行确定。因此,根据盖玻片的尺寸和标本的尺寸和厚度,使用了空盖玻片和标本台,当使用一瓶新封固剂时,会对这些条件重新核查。将其粘度范围调整到狭窄的范围,从而在使用新瓶时最大程度减少了校准仪器的工作量。由于封固剂是IVD产品,且已获得CE认证,因此可用于诊断和实验室认证。 有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。 IFU可从本网站下载。
折射率(20°C) 1.490 - 1.500
粘度(20°C) 500 - 600 mPa*s
分析報告
折射率(n 20/D):1.490 - 1.500
荧光(以365 nm处奎宁计): ≤ 250 ppb
粘度(20 °C):500 - 600 mPa∙s
显微镜的适用性:通过测试
法律資訊
ENTELLAN is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
73.4 °F
閃點(°C)
23 °C