Merck
1.00631
SAFC
水杨酸标准液
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
制药生产
别名:
水杨酸标准液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6O3
CAS号:
分子量:
138.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
200-712-3
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
质量水平
蒸汽压
<1 hPa ( 100 °C)
产品线
EMPROVE® ESSENTIAL
方案
98.0-102.0% dry basis (HPLC)
表单
solid
自燃温度
500 °C
效能
1250-1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
技术
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH值(酸碱度)
2.4 ( in H2O, saturated solution)
沸点
211 °C/1013 hPa
mp
157-159 °C
转变温度
flash point 157 °C
溶解性
2 g/L
密度
1.443 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
400‑500 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.0100%
sulfate (SO42-): ≤0.0200%
应用
liquid formulation
pharmaceutical
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[O-]c1c(cccc1)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
一般描述
我们提供一系列高品质的重要原材料、溶剂和试剂,伴随相关文档和专业知识以满足严格的监管要求。在全面的产品线之外,我们也提供精准符合用户需求的定制生产服务。作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整的供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
应用
水杨酸在皮肤科药物中用于去角质和痤疮治疗。Emprove® Essential水杨酸适于制药应用。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
314.6 °F - closed cup
闪点(°C)
157 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
实验方案
Summary application report for analysis of moisture in Ammonia, aqueous