Merck
247537
Sigma-Aldrich
草酸 二水合物
ACS reagent, ≥99%
别名:
乙二酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCO2H · 2H2O
CAS号:
分子量:
126.07
Beilstein:
3679436
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
eCl@ss:
39021701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級:
ACS reagent
等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽密度
4.4 (vs air)
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99%
99.5-102.5% (ACS specification)
形狀
solid
雜質
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
燃燒殘留物
≤0.01%
mp
104-106 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI 密鑰
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
由于草酸二水合物与其他水合物相比具有较高的熔合热和储能密度/价格比,其在热能储存(TES)技术的应用中是一种很有前途的相变材料(PCM)。
應用
草酸二水合物可用于:
  • 作为通过亚胺二醛反应制备四氢喹啉衍生物的催化剂。
  • 作为多组分反应制备高官能化哌替啶的均相催化剂。
  • 作为通过氧化作用从相应的吡咯和双吡咯中生成三唑烷二酮的一种氧化剂。
  • 与亚硝酸钠反应将硫醇转化为亚硝基硫醇。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Effects of sodium chloride on the thermal behavior of oxalic acid dihydrate for thermal energy storage
Han L, et al
Applied Energy, 185, 762-767 (2017)
An Efficient Method for Production and Storage of Unstable S-Nitrosothiols Under Mild and Heterogeneous Condition with Sodium Nitrite and Oxalic Acid Dihydrate.
Zolfigol MA, et al.
Synthetic Communications, 29(13), 2277-2280 (1999)
One-pot five-component synthesis of highly functionalized piperidines using oxalic acid dihydrate as a homogenous catalyst.
Sajadikhah SS, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 23(5), 569-572 (2012)
A Convenient Method for the Oxidation of Urazoles to Their Corresponding Triazolinediones Under Mild and Heterogeneous Conditions with Sodium Nitrite and Oxalic Dihydrate.
Zolfigolo MA and Mallakpour SE.
Synthetic Communications, 29(22), 4061-4069 (1999)
Imino Diels-Alder reactions catalyzed by oxalic acid dihydrate. Synthesis of Tetrahydroquinoline derivatives.
Nagarajan R and Perumal PT.
Synthetic Communications, 31(11), 1733-1736 (2001)