文件
1.00384
Supelco
TLC板,硅胶60G 25 玻璃载板 20 x 20 cm
别名:
Glass-backed Silica Gel 60G TLC Plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
材料
glass support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Gypsum
Gypsum
fluorescent indicator: no
包裝
pkg of 25 plates
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
層厚度
250 μm
粒徑
10-12 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
一般說明
这些新的TLC硅胶60G板推荐给QA/QC实验室的客户使用旧的欧洲药典专论方法,这些方法要求使用石膏粘合剂的TLC板。
分析報告
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):9.7 - 11.7 µm
hRf-值
- 亮蓝色有机醇,颜色测试,亲脂性:
11 - 25
- Ceres Black G,颜色测试,亲脂性:34 - 48
- 紫罗兰色,颜色测试,亲脂性:52 - 67
分离数(颜色测试,亲脂性): ≥ 10.5
TLC测试(欧洲药典颜色测试):通过测试
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13