應用
- 5-氟尿嘧啶干血斑定量的UPLC-MS/MS方法的建立与验证:在开发和验证药物化合物(如5-氟尿嘧啶)定量方法的过程中,铵标准的使用至关重要,可以提高生物分析的准确性和精密度(Harahap et al., 2024)。
- 便携式IC系统启用双LED吸光度检测器和3D打印柱后加热微反应器,用于同时测定铵、亚硝酸盐和硝酸盐:该创新方法利用铵校准标准,显著提高了环境监测和分析的检测能力(Debruille et al., 2024)。
分析報告
浓度 β (NH₄⁺):990 - 1010 mg/l
测定方法:银量滴定法。
该溶液的含量是用硝酸银标准溶液(货号1.09081)测定的,该标准溶液是用容量标准氯化钠(货号1.02406)标定的。扩展测量不确定度为± 0.4 %(k=2,覆盖因子为95%覆盖率)。认证值可通过体积标准氯化钠追溯至一级标准品NIST SRM 999b(NIST:美国国家标准技术研究院)。该过程由德国Darmstadt Merck KGaA公司认可的校准实验室根据DINDIN EN/ISO 17025进行测定。
测定方法:银量滴定法。
该溶液的含量是用硝酸银标准溶液(货号1.09081)测定的,该标准溶液是用容量标准氯化钠(货号1.02406)标定的。扩展测量不确定度为± 0.4 %(k=2,覆盖因子为95%覆盖率)。认证值可通过体积标准氯化钠追溯至一级标准品NIST SRM 999b(NIST:美国国家标准技术研究院)。该过程由德国Darmstadt Merck KGaA公司认可的校准实验室根据DINDIN EN/ISO 17025进行测定。
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany