主要文件
1.00319
Supelco
Hydrochloric acid
32%, for analysis EMSURE®
别名:
盐酸 溶液, 氯化氢溶液, 氯化氢 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HCl
CAS号:
分子量:
36.46
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352301
NACRES:
NA.21
产品名称
盐酸溶液, 32% for analysis EMSURE®
等级
reagent
质量水平
蒸汽压
21.3 hPa ( 20 °C)
产品线
EMSURE®
方案
≥32.0% (alkalimetric)
表单
liquid
杂质
≤0.01 ppm As (Arsenic)
≤0.01 ppm Cd (Cadmium)
≤0.01 ppm Co (Cobalt)
≤0.01 ppm Hg (Mercury)
≤0.01 ppm Li (Lithium)
≤0.01 ppm Mn (Manganese)
≤0.01 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.01 ppm Pb (Lead)
≤0.01 ppm Sr (Strontium)
≤0.01 ppm V (Vanadium)
≤0.02 ppm Ba (Barium)
≤0.02 ppm Be (Beryllium)
≤0.02 ppm Bi (Bismuth)
≤0.02 ppm Cr (Chromium)
≤0.02 ppm Cu (Copper)
≤0.02 ppm Ge (Germanium)
≤0.02 ppm Ni (Nickel)
≤0.02 ppm Ti (Titanium)
≤0.02 ppm Tl (Thallium)
≤0.02 ppm Zr (Zirconium)
≤0.05 ppm Ag (Silver)
≤0.05 ppm Al (Aluminium)
≤0.05 ppm Au (Gold)
≤0.05 ppm Ga (Gallium)
≤0.05 ppm In (Indium)
≤0.05 ppm Mg (Magnesium)
≤0.05 ppm Zn (Zinc)
≤0.10 ppm Fe (Iron)
≤0.10 ppm K (Potassium)
≤0.10 ppm Pt (Platinum)
≤0.2 ppm Ca (Calcium)
≤0.2 ppm Na (Sodium)
≤0.5 ppm Free chlorine (Cl)
≤0.5 ppm Phosphate (PO4)
≤1 ppm NH? (Ammonium)
≤1 ppm Sulfate (SO4)
≤1 ppm Sulfite (SO3)
≤50 ppm Bromide (Br)
SMILES字符串
Cl
灼烧残渣
≤5 ppm (as SO4)
颜色
APHA: ≤10
pH值(酸碱度)
<1 (20 °C in H2O)
mp
-50 °C
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 用硼酸锌前驱体制备氧化锌纳米棒:该研究使用盐酸合成氧化锌纳米棒,对超级电容器的应用具有重要意义。它强调了盐酸在纳米材料研究中的关键作用,推动了储能技术的发展(Lefdhil et al., 2023)。
  • 植物组织中硅的一种改进的消化和分析方法:利用盐酸消化植物组织进行硅含量分析,提高农业和生物研究方法。这种应用反映了盐酸在需要精确化学处理的科学研究中的重要性(Langenfeld and Bugbee, 2023)。
  • O-甲氧基β-氨基丙胺肟的N-N(+)键分子内环化及离子交换反应在该研究中,盐酸在有机合成中发挥了关键作用,显示了其在药物化合物开发中的通用性。该研究为复杂有机化合物的合成提供了启示,对药物化学至关重要(Kayukova et al., 2023)。
分析说明
含量(碱量滴定): ≥ 32.0 %
颜色: ≤ 10 色度
溴化物(Br): ≤ 50 ppm
游离氯(Cl): ≤ 0.5 ppm
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.5 ppm
硫酸盐(SO₄): ≤ 1 ppm
亚硫酸盐(SO₃): ≤ 1 ppm
Ag(银): ≤ 0.05 ppm
Al(铝): ≤ 0.05 ppm
As(砷): ≤ 0.01 ppm
Au(金): ≤ 0.05 ppm
Ba(钡): ≤ 0.02 ppm
Be(铍): ≤ 0.02 ppm
Bi(铋): ≤ 0.02 ppm
Ca(钙): ≤ 0.2 ppm
Cd(镉): ≤ 0.01 ppm
Co(钴): ≤ 0.01 ppm
Cr(铬): ≤ 0.02 ppm
Cu(铜): ≤ 0.02 ppm
Fe(铁): ≤ 0.10 ppm
Ga(镓): ≤ 0.05 ppm
Ge(锗): ≤ 0.02 ppm
Hg(汞): ≤ 0.01 ppm
In(铟): ≤ 0.05 ppm
K(钾): ≤ 0.10 ppm
Li(锂): ≤ 0.01 ppm
Mg(镁): ≤ 0.05 ppm
Mn(锰): ≤ 0.01 ppm
Mo(钼): ≤ 0.01 ppm
NH₄(铵): ≤ 1 ppm
Na(钠): ≤ 0.2 ppm
Ni(镍): ≤ 0.02 ppm
Pb(铅): ≤ 0.01 ppm
Pt(铂): ≤ 0.10 ppm
Sr(锶): ≤ 0.01 ppm
Ti(钛): ≤ 0.02 ppm
Tl(铊): ≤ 0.02 ppm
V(钒): ≤ 0.01 ppm
Zn(锌): ≤ 0.05 ppm
Zr(锆): ≤ 0.02 ppm
灼烧残渣(以 SO₄计): ≤ 5 ppm
有效期:请参阅产品标签
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
访问文档库
Selcen Celik Uzuner
Analytical biochemistry, 601, 113789-113789 (2020-05-31)
Cytosine methylation is the leading epigenetic modification on DNA playing a role in gene regulation. Methylation can occur in cytosines of any nucleic acids in cytosol (as mitochondrial DNA, mtDNA) and in nuclear DNA (ncDNA). mtDNA exists as multiple copies
相关内容
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.