文件
1.01758
Supelco
酸容量测试管,至pH 4.3(总碱度)
photometric, 0.40-8.00 mmol/L (CaCO3), 20-400 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 120 tests
分析物功能類別
acid capacity
測量範圍
0.40-8.00 mmol/L (CaCO3)
20-400 mg/L (CaCO3)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Indicator)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
酸容量或碳酸盐硬度/总碱度是指溶液对酸化的缓冲能力。这取决于碳酸盐和碳酸盐的浓度。它们与指示剂反应,在测试中形成蓝色,可以通过光度法测定。该Spectroquant®预装测试盒随附预装的16 mm圆形测试盒以及根据说明书中所述流程进行分析所需的所有试剂。我们所有的细胞和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1