主要文件
05-944
Sigma-Aldrich
抗-泛素抗体,抗体P4D1-A11
clone P4D1-A11, Upstate®, from mouse
别名:
克隆P4D1-A11抗泛素抗体, 抗泛素, 泛素检测抗体
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
P4D1-A11, monoclonal
种属反应性
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates
制造商/商品名称
Upstate®
技术
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... UBAP2(55833)
特异性
泛素,Mr = 8 kDa,和几种泛素化蛋白质
免疫原
总牛泛素
应用
抗泛素抗体,克隆P4D1-A11是针对泛素的抗体,用于 WB。
研究子类别
泛素 & 泛素代谢
研究类别
蛋白运输
质量
通过人重组泛素(目录号12-558)和HeLa细胞酸性提取物中的泛素化蛋白的免疫印迹进行常规评估
目标描述
8 kDa以及更大值
联系
替代:04-454
外形
100 μg蛋白G纯化小鼠IgG溶于100 μL 70%的储存缓冲液(0.014 M磷酸盐缓冲液(pH 7.6)、0.175 M NaCl和0.07%叠氮化钠)和30%甘油。
形式:纯化
蛋白G纯化
储存及稳定性
自运送之日起在-20°C下保存2年
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
The ubiquitin-proteasome pathway and its role in cancer.
Mani, Aparna and Gelmann, Edward P
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 23, 4776-4789 (2005)
Assaying protein ubiquitination in Saccharomyces cerevisiae.
Laney, Jeffrey D and Hochstrasser, Mark
Test, 351, 248-257 (2002)
The ubiquitin system for protein degradation and some of its roles in the control of the cell division cycle.
Hershko, A
Cell Death and Differentiation, 12, 1191-1197 (2005)
Osmotic stress changes the expression and subcellular localization of the Batten disease protein CLN3.
Getty, A; Kovacs, AD; Lengyel-Nelson, T; Cardillo, A; Hof, C; Chan, CH; Pearce, DA
Testing null
Regulating the regulators: control of protein ubiquitination and ubiquitin-like modifications by extracellular stimuli.
Gao, Min and Karin, Michael
Molecular Cell, 19, 581-593 (2005)