生物源
Escherichia coli
human
品質等級
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
>95% (SDS-PAGE)
比活性
>200 pmol/min-mg, 37 °C (fluorometric activity assay)
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable
運輸包裝
dry ice
一般說明
产品来源:重组人SIRT5同工酶1的残基37-310,带N端His-tag
在大肠杆菌中表达的人重组SIRT5(His-tag)
應用
HDAC脱乙酰酶测定
在大肠杆菌中表达的人重组SIRT5(His-tag)
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
外觀
在含有25 mM Tris(pH 7.5)、100 mM NaCl、5 mM DTT和10%甘油的液体中。冷冻溶液。
形式:纯化
儲存和穩定性
储存于-80°C。在冰上30至60分钟内稳定,但稀释和/或在冰上长时间保存可能会让酶失去活性。建议在试验开始前尽可能快速解冻酶并加入化验孔中,解冻后的酶应始终保持在冰上。将冷冻、未稀释的酶直接加入预热的缓冲液中,然后立即加入预热底物,可获得最佳效果。 剩余未使用的酶应迅速再冷冻,例如在干燥/冰乙醇浴或液氮中快速冷冻。酶至少可稳定冻融4次。 为了尽量减少冻融循环次数,将SIRT5等分放入单独的管中,然后在-80°C下储存。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash