Merck
T-182
Supelco
THC-O-Acetate solution
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
别名:
THC-O-Acetate solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H32O3
CAS号:
分子量:
356.50
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in acetonitrile
形式
single component solution
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
O1C([C@H]2[C@H](c3c1cc(cc3OC(=O)C)CCCCC)C=C(CC2)C)(C)C
InChI
1S/C23H32O3/c1-6-7-8-9-17-13-20(25-16(3)24)22-18-12-15(2)10-11-19(18)23(4,5)26-21(22)14-17/h12-14,18-19H,6-11H2,1-5H3/t18-,19-/m1/s1
InChI 密鑰
DEWSJDIJFWQLOA-RTBURBONSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup