Merck
T-093
Supelco
-四氢大麻酚酸标准液 溶液
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
别名:
THCA-A
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H30O4
CAS号:
分子量:
358.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
cannabis testing
cannabis testing
格式
single component solution
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
OC1=C(C(O)=O)C(CCCCC)=CC2=C1[C@H](C=C(C)CC3)[C@@H]3C(C)(C)O2
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-8-14-12-17-19(20(23)18(14)21(24)25)15-11-13(2)9-10-16(15)22(3,4)26-17/h11-12,15-16,23H,5-10H2,1-4H3,(H,24,25)/t15-,16-/m1/s1
InChI 密鑰
UCONUSSAWGCZMV-HZPDHXFCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这种有证的Snap-N-Spike® 溶液适用于GC/MS、LC/MS或HPLC法检测THCA-A,以进行临床毒理学研究、大麻 药效检测或杂质分析、药物研究、法医分析和尿液药物检测。Cerilliant溶液,大麻素的认证参考物质(CRM),以方便、定量、US-DEA豁免的溶液形式提供,并为加拿大客户提供TK#s。
Δ9-四氢大麻酚酸A(THCA-A)是大麻中发现的一种非神经活性的酸性大麻素,被报道具有抗炎、保护神经和抗癌的作用。它也是大麻中发现的主要精神活性大麻素的前体,称为 Δ-9-四氢大麻酚(Δ-9-THC)。
應用
溶液形式的认证参考物质(CRM)还可用于以下实验:
  • 使用气相色谱-质谱(GC-MS)分析大麻花序中十种主要大麻素经甲硅烷基化和酯化后的衍生物
  • 同时分析大麻和大麻样品中五种主要中性和酸性大麻素的 HPLC-DAD 方法的开发和验证
  • 根据人用药品技术要求国际协调理事会(ICH)分析方法验证的三方指南通过HPLC-UV法对不同大麻品种的生物质和提取物中的11种大麻素进行多重分析
  • 通过HPLC联用UV检测器分析大麻籽油样品以鉴定和评估七种主要大麻素
  • 使用液相色谱-串联质谱法 (LC-MS/MS) 评估血液和血浆样品中的 ∆9-四氢大麻酚酸
  • 通过 HPLC-DAD 方法同时分析没收的大麻产品中的 ∆9-四氢大麻酚、 ∆9-四氢大麻酚酸-A、大麻二酚和大麻酚
特點和優勢
  • 表征过程完全经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证。
  • 附有一份全面的分析证书(CoA),数据包含稳定性、均匀性、浓度准确度、不确定性和可追溯性
  • 通过实时稳定性研究进行严格测试,以确保准确性和保质期
  • 使用合格的精密天平进行重量分析,以确保最小的不确定性
  • 在氩气火焰下密封安瓿瓶,可长期保存
  • 以方便的且DEA豁免的形式提供,以提高实验室效率
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup
访问文档库
商品
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
ISO-certified cannabinoid CRMs, THC and THCA, available as single components or mixes, for accurate potency testing.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
Overview of gradient HPLC-based cannabinoid analysis optimized for key method parameters.
查看所有结果
实验方案
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
Rapid potency testing of marijuana-infused edibles using LC/MS on a biphenyl stationary phase detected eleven cannabinoids.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.