特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
cannabis testing
cannabis testing
格式
single component solution
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h11-13,16-17,22H,5-10H2,1-4H3/i1D3
InChI 密鑰
CYQFCXCEBYINGO-FIBGUPNXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 开发基于固相萃取(SPE)的自动样品制备方法,以使用液相色谱-质谱法(LC-MS)测定血清、唾液和尿液中 ∆9-四氢大麻酚(THC)及其三种主要代谢物
- 比较分析基于超高效液相色谱-串联质谱法(UHPLC-MS/MS)和固相微萃取-气相色谱-质谱法(SPME-GC/MS)的两种方法,以测定小体积口服液样品中的大麻素
- 作为内标物,通过高效液相色谱-串联质谱(HPLC-MS/MS)定量分析人尿液和血浆样品中的 11 种大麻素及其代谢物
特點和優勢
- 完全符合 ISO/IEC 17025 和 ISO 17034 认证
- 附综合分析证书(CoA),包括稳定性、均匀性、浓度准确性、不确定性和可追溯性数据
- 通过实时稳定性研究严格测试,以确保准确性和保质期
- 使用合格的精密天平进行重量准备,以确保最小不确定性
- 氩气环境下火焰密封,装入安瓿以便长期保存
- 提供方便的 DEA 豁免格式,以提高实验室效率
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
其他客户在看
商品
Analysis of Tetrahydrocannabinol (THC) and Carboxytetrahydrocannabinol (THCCOOH) in Surface Waters by SPME and GC/MS