特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC12CCC3C(CCC4=CC(=O)CCC34C)C1CCC2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI 密鑰
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
基因資訊
human ... AR(367)
一般說明
應用
- 化学阉割研究:睾酮溶液可用于兽医应用,尤其是以氯化钙对狗进行化学阉割的应用,研究证明了其在生殖健康管理和动物福利的用途(Nader et al., 2023)。
- 神经内分泌研究:: 它可用于研究阿尔茨海默病患者下丘脑亚基(hypothalamic subunit)和性激素水平的相互作用,强调了它在理解神经退行性疾病和神经内分泌系统中的关键作用(Ofori et al., 2024)。
- 内分泌研究:睾酮溶液对于我们研究甲状腺功能减退症模型中褪黑素对生殖功能的影响至关重要,有助于我们探索激素相互作用和治疗靶点 (Ezzat et al., 2024)。
- 生殖生物学:在动物研究中,睾酮对于我们评估睾丸内注射等治疗对精子质量、氧化应激和睾丸病理的影响至关重要,提供了有关男性生育能力和潜在治疗的见解(Baqerkhani et al., 2024)。
- 皮肤病学药效学:激素溶液可用于药效学研究,用于评估雄激素性脱发等疾病的疗法,研究体现了其在皮肤病和生化研究中的重要性(Li et al., 2024)。
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2 °C - closed cup
其他客户在看
商品
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.
实验方案
The conversion of clinical methods to LC/MS/MS offers advantages; however, is accompanied by a few limitations, notably interference effects from the endogenous sample matrix.
-THC solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material