Merck
D-077
Supelco
5α-二氢睾酮-D3 (16,16,17-D3) 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
别名:
5-α-双氢-d3 (16,16,17-d3), 5α-DHT-D3 (16, 16, 17-D3) 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H27O2D3
CAS号:
分子量:
293.46
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
clinical testing
格式
single component solution
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
[2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCC4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])O
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12?,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i6D2,17D
InChI 密鑰
NVKAWKQGWWIWPM-JUNPRZFISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
其是5-α-二氢睾酮或DHT的稳定标记内标。DHT是一种雄性激素,其涉及广泛的疾病,例如男性秃发、良性前列腺增生、以及前列腺癌等。作为合成代谢类固醇,DHT也被用作性能增强药物,以促进肌肉生长。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
访问文档库
商品
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.